Learn More
ABT1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA540569
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15504252
  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: EVAQAKRETD FYLQSVERGQ RFLAADGDPA RPDGSWTFAQ RPTEQELRAR Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 93%; Guinea Pig: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 86%; Rabbit: 93%; Rat: 93%; Zebrafish: 77%
ABT1 Polyclonal antibody specifically detects ABT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ABT1
Polyclonal
Unconjugated
Abt1
ABT1; Activator of basal transcription 1; basal transcriptional activator; hABT1; hypothetical protein LOC553568; im:7139827; TATA-binding protein-binding protein; zgc:109995
Rabbit
Protein A
RUO
29777
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9ULW3
Abt1
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ABT1