Learn More
ACAP2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA523302
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13227888
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ACAP2 Polyclonal antibody specifically detects ACAP2 in Canine, Equine, Human, Mouse, Non-human Primate, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ACAP2
Polyclonal
Unconjugated
ACAP2
4832442G16; 9530039J15Rik; ACAP2; Arf GAP with coiled coil, ANK repeat and PH domains 2; arf-GAP with coiled-coil, ANK repeat and PH domain-containing protein 2; ArfGAP with coiled-coil, ankyrin repeat and PH domains 2; centaurin beta2; centaurin, beta 2; centaurin-beta-2; Centb2; CNT-B2; KIAA0041; mKIAA0041
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
100069317, 23527, 488039, 619382, 78618
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.05% BSA and 0.05% sodium azide
Q15057, Q5FVC7, Q6ZQK5
ACAP2
A portion of amino acids 350-400 of human ACAP2
100 μg
Primary
Canine, Equine, Human, Mouse, Non-human Primate, Rat