Learn More
ACBD4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA543439
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15556052
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: NSLGKMSREE AMSAYITEMK LVAQKVIDTV PLGEVAEDMF GYFEPLYQVI Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 93%; Guinea Pig: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%
ACBD4 Polyclonal antibody specifically detects ACBD4 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ACBD4
Polyclonal
Unconjugated
ACBD4
2010009P05Rik; 2010015A21Rik; Acbd4; acyl-CoA binding domain containing 4; acyl-CoA-binding domain-containing protein 4; acyl-Coenzyme A binding domain containing 4; AI849317; FLJ13322; FLJ90623; HMFT0700; similar to acyl-Coenzyme A binding domain containing 4; zgc:85611
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
79777
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q8NC06
ACBD4
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human ACBD4