Learn More
ACBD6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA539004
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15585911
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
ACBD6
Polyclonal
Unconjugated
ACBD6
ACBD6
A synthetic peptide derived from the internal region of human ACBD6
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Western Blot
1 mg/mL
Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q9BR61, Q9D061, Q5RJK8
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
289125, 72482, 84320
-20°C