Learn More
ASM Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA112756
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11516112
  • 560.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ASM Polyclonal antibody specifically detects ASM in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ASM
Polyclonal
Unconjugated
Smpd1
Acid sphingomyelinase; ASM; aSMase; A-SMase; NPD; Smpd1; Sphingomyelin phosphodiesterase; sphingomyelin phosphodiesterase 1; sphingomyelin phosphodiesterase 1, acid lysosomal; Zn-SMase
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation
RUO
6609
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.08% sodium azide
P17405
Smpd1
Synthetic peptide derived from human acid sphingomyelinase.