Learn More
Acinus Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA146272
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11553381
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Acinus Polyclonal antibody specifically detects Acinus in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Acinus
Polyclonal
Unconjugated
ACIN1
2610036I19Rik; 2610510L13Rik; Acin1; ACINUS; acinusL; acinusS; Acn; apoptotic chromatin condensation inducer 1; apoptotic chromatin condensation inducer in the nucleus; C79325; DKFZp667N107; fSAP152; functional spliceosome-associated protein 152; KIAA0670; mKIAA0670
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
22985
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q9UKV3
ACIN1
C-terminal sequence RNRQLEREKRREHS.