missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acinus Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA519939

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 12898152

  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

In Western blot applications, this antibody detects a band at ∽220kDa. A suggested positive control is K562 cell lysate. PA5-19939 can be used with blocking peptide PEP-0064.

Acinus Polyclonal antibody specifically detects Acinus in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Acinus
Polyclonal
Unconjugated
ACIN1
2610036I19Rik; 2610510L13Rik; Acin1; ACINUS; acinusL; acinusS; Acn; apoptotic chromatin condensation inducer 1; apoptotic chromatin condensation inducer in the nucleus; C79325; DKFZp667N107; fSAP152; functional spliceosome-associated protein 152; KIAA0670; mKIAA0670
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
22985
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q9UKV3
ACIN1
A peptide corresponding to amino acids near the carbosy terminus of human AcinusL
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote