Learn More
Aconitase 2 Monoclonal Antibody (7G4), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA1029X
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 12877752
  • 205.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Aconitase 2 Monoclonal antibody specifically detects Aconitase 2 in Human, Mouse, Non-human Primate, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Aconitase 2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1mg/mL BSA, 30% glycerol and 0.05% sodium azide
Q99798, Q99KI0, Q9ER34
Aco2
Full length human recombinant protein of human ACO2 (NP_001089) produced in HEK293T cell.
20 μL
Primary
Human, Mouse, Non-human Primate, Rat
Antibody
IgG1
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
7G4
Unconjugated
Aco2
Aco2; Aco-2; Aco3; Aconitase; aconitase 2; aconitase 2, mitochondrial; aconitase precursor; aconitate hydratase, mitochondrial; ACONM; citrate hydro-lyase; D10Wsu183e; epididymis secretory sperm binding protein Li 284; heart aconitase; heart aconitase precursor; HEL-S-284; hypothetical protein; ICRD; MGC20605; MGC33908; mitochondrial aconitase; mitochondrial aconitase (nuclear aco2 gene); OCA8; OPA9; RP3-347H13.8
Mouse
Protein A
RUO
11429, 50, 79250
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles