missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACOT2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA536419

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00910kg

Artikelnummer. 15557661

  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 53 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.

ACOT2 Polyclonal antibody specifically detects ACOT2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

ACOT2
Polyclonal
Unconjugated
ACOT2
AA571646; Acot2; Acyl coenzyme A thioester hydrolase; acyl-CoA thioesterase 2; Acyl-coenzyme A thioester hydrolase 2a; acyl-coenzyme A thioesterase 2, mitochondrial; ARTISt/p43; CTE Ia; CTE1A; CTE-Ia; long-chain acyl-CoA thioesterase 2; mitochondrial acyl-CoA thioesterase 1; Mte1; MTE-I; peroxisomal long-chain acyl-coA thioesterase 2; PTE2; PTE2A; Very-long-chain acyl-CoA thioesterase; ZAP128
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10965
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide; pH 7.2
P49753
ACOT2
Synthetic peptide corresponding to amino acids 180-230 of human ACOT2
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote