Learn More
ACOX1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA512212
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10576860
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ACOX1 Polyclonal antibody specifically detects ACOX1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ACOX1
Polyclonal
Unconjugated
ACOX1
Acox; Acox1; acyl-CoA oxidase 1; acyl-CoA oxidase 1, palmitoyl; acyl-CoA oxidase, straight-chain; acyl-Coenzyme A oxidase 1, palmitoyl; AOX; D130055E20Rik; PALMCOX; palmitoyl-CoA oxidase; Paox; Peroxisomal acyl-CoA oxidase 1, A chain; Peroxisomal acyl-CoA oxidase 1, B chain; Peroxisomal acyl-CoA oxidase 1, C chain; Peroxisomal acyl-coenzyme A oxidase 1; peroxisomal fatty acyl-CoA oxidase; peroxisomal fatty acyl-coenzyme A oxidase; peroxisomal straight-chain Acyl-CoA oxidase; RATACOA1; SCOX; Straight-chain acyl-CoA oxidase
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
51
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q15067
ACOX1
KLH conjugated synthetic peptide between 629-659 amino acids from the C-terminal region of human ACOX1
400 μL