Learn More
ACOX2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518670
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11396643
  • 474.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with rabbit based on sequence homology.
ACOX2 Polyclonal antibody specifically detects ACOX2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ACOX2
Polyclonal
Unconjugated
ACOX2
3-alpha,7-alpha,12-alpha-trihydroxy-5-beta-cholestanoyl-CoA 24-hydroxylase; 3-alpha,7-alpha,12-alpha-trihydroxy-5-beta-cholestanoyl-CoA oxidase; Acox2; acyl-CoA oxidase 2; acyl-CoA oxidase 2, branched chain; acyl-Coenzyme A oxidase 2, branched chain; BCOX; branched chain acyl-CoA oxidase; BRCACOX; BRCOX; Peroxisomal acyl-coenzyme A oxidase 2; peroxisomal branched chain acyl-CoA oxidase; THCA-CoA oxidase; THCCox; trihydroxycoprostanoyl-CoA oxidase
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
8309
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q99424
ACOX2
Synthetic peptide sequence (QWAQKSPTNTQENP) corresponding to the internal amino acids of ACOX2