Learn More
ACOX2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA546797
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15567312
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: DQCLNSALGC YDGNVYERLF QWAQKSPTNT QENPAYEEYI RPLLQSWRSK
ACOX2 Polyclonal antibody specifically detects ACOX2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ACOX2
Polyclonal
Unconjugated
ACOX2
3-alpha,7-alpha,12-alpha-trihydroxy-5-beta-cholestanoyl-CoA 24-hydroxylase; 3-alpha,7-alpha,12-alpha-trihydroxy-5-beta-cholestanoyl-CoA oxidase; Acox2; acyl-CoA oxidase 2; acyl-CoA oxidase 2, branched chain; acyl-Coenzyme A oxidase 2, branched chain; BCOX; branched chain acyl-CoA oxidase; BRCACOX; BRCOX; Peroxisomal acyl-coenzyme A oxidase 2; peroxisomal branched chain acyl-CoA oxidase; THCA-CoA oxidase; THCCox; trihydroxycoprostanoyl-CoA oxidase
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
8309
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q99424
ACOX2
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human ACOX2