missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACSL5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA518515

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11326493

  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

ACSL5 Polyclonal antibody specifically detects ACSL5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

ACSL5
Polyclonal
Unconjugated
ACSL5
1700030F05Rik; ACS2; ACS5; Acsl5; acyl-CoA synthetase 5; acyl-CoA synthetase long chain family member 5; acyl-CoA synthetase long-chain family member 5; Arachidonate--CoA ligase; FACL5; FACL5 for fatty acid coenzyme A ligase 5; fatty acid coenzyme A ligase 5; fatty acid Coenzyme A ligase, long chain 5; fatty-acid-Coenzyme A ligase, long-chain 5; HGNC:16526; LACS 5; Long-chain acyl-CoA synthetase 5; long-chain fatty acid coenzyme A ligase 5; long-chain-fatty-acid--CoA ligase 5; UNQ633/PRO1250; zgc:92083
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
51703
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9ULC5
ACSL5
Synthetic peptide sequence (RTQIDSLYEHIQD) corresponding to the C-terminus amino acids of ACSL5
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote