Learn More
ACTR8 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA546307
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15557132
  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: MTQAEKGDTE NGKEKGGEKE KEQRGVKRPI VPALVPESLQ EQIQSNFIIV Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%
ACTR8 Polyclonal antibody specifically detects ACTR8 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ACTR8
Polyclonal
Unconjugated
ACTR8
5730542K05Rik; actin related protein 8; actin-related protein 8; actin-related protein 8 homolog; Actr8; Arp8; ARP8 actin related protein 8 homolog; ARP8 actin-related protein 8; ARP8 actin-related protein 8 homolog; ARP8 actin-related protein 8 homolog (yeast); hArp8; INO80 complex subunit N; INO80N
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
93973
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9H981
ACTR8
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human ACTR8