Learn More
ACVRL1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA514922
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10766041
  • 518.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ACVRL1 Polyclonal antibody specifically detects ACVRL1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ACVRL1
Polyclonal
Unconjugated
ACVRL1
activin A receptor like type 1; activin A receptor type II-like 1; activin A receptor type IL; activin A receptor, type II-like 1; activin A receptor, type II-like kinase 1; Activin receptor like kinase 1; activin receptor-like kinase 1; activin receptor-like kinase-1; Acvrl1; Acvrlk1; AI115505; AI427544; ALK1; ALK-1; HHT; HHT2; ORW2; R3; R-3; Serine/threonine-protein kinase receptor R3; SETHKIR; SKR3; TGF-B superfamily receptor type I; TSR-I
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
94
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P37023
ACVRL1
KLH conjugated synthetic peptide between 474-503 amino acids from the C-terminal region of human ACVRL1
400 μL