Learn More
ADAM30 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA543393
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15506032
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: RLLLPRHLRV FSFTEHGELL EDHPYIPKDC NYMGSVKESL DSKATISTCM Sequence homology: Cow: 85%; Dog: 77%; Human: 100%
ADAM30 Polyclonal antibody specifically detects ADAM30 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ADAM30
Polyclonal
Unconjugated
ADAM30
a disintegrin and metalloproteinase; a disintegrin and metalloproteinase domain 30; ADAM; ADAM 30; ADAM metallopeptidase domain 30; ADAM30; ADAMs; Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 30; metalloendopeptidases; svph4; UNQ2509/PRO5997
Rabbit
Protein A
RUO
11085
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9UKF2
ADAM30
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human ADAM30