Learn More
Alivin 1 Rabbit anti-Mouse, Rat, Polyclonal, Invitrogen™
Artikelnummer. 11583371
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11583371 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11583371 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. PA146258
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody has 81% sequence homology with human.
A novel primary response gene, Alivin 1 (ali1), is an activity-dependent gene and promotes survival of neurons. Sequence analyses reveal that rat, mouse, and human Ali1 proteins contain seven leucine-rich repeats, one IgC2-like loop and a transmembrane domain, and display homology to Kek and Trk families. Results suggest that expression of ali1 promotes depolarization-dependent survival of the granule neuron. Mouse ali1 was mapped to a locus approximately 55. 3 cM from the centromere on chromosome 15 that is syntenic to positional candidate loci for familial Alzheimer′s disease type 5 and Parkinson′s disease 8 on human chromosome 12.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Alivin 1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Gen Amigo2
Gen-Zugriffsnummer Q80ZD9, Q7TNJ4
Gen-Alias Amphoterin-induced protein 2, AMIGO-2, ALI1, DEGA
Gensymbole AMIGO2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide mapping to residues 449-464 of mouse and rat Alivin 1.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 105827, 300186
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG