Learn More
alpha Synuclein Monoclonal Antibody (4B12), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA190346
566.69 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21653" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11564813
  • 610.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Predicted molecular weight of 16 kDa.
alpha Synuclein Monoclonal antibody specifically detects alpha Synuclein in Human samples. It is validated for Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
alpha Synuclein
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
P37840
SNCA
Recombinant human alpha synuclein produced in E. coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
4B12
Unconjugated
SNCA
Alpha synuclein; alphaSYN; alpha-synuclein; NACP; non A-beta component of AD amyloid; non-A beta component of AD amyloid; non-A4 component of amyloid; Non-A4 component of amyloid precursor; PARK1; PARK4; PD1; Snca; Syn; synuclein alpha; synuclein alpha-140; synuclein, alpha; synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor)
Mouse
Ammonium sulfate precipitation
RUO
6622
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.