Learn More
alpha Tubulin Monoclonal Antibody (236-10501), Biotin, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen A21371
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Artikelnummer. 11554027
  • 455.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Storage and reconstitution: upon receipt, store desiccated at -20oC. To prepare a stock solution, reconstitute in PBS containing 1% BSA and 2mM sodium azide. Reconstituted solutions should remain stable for 6 months when stored at 4oC. For longer storage, aliquot and store at -20oC.
alpha Tubulin Monoclonal antibody specifically detects alpha Tubulin in Bovine, Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
alpha Tubulin
Monoclonal
Biotin
Tuba1b
&agr-tubulin 84B; 1t; a1t; ALPHA 84C; alpha tubulin; alpha tubulin 84B; alpha[[1]] tubulin; alpha[[1]]-tubulin; alpha1; alpha1 tubulin; alpha1t; alpha1tub; alpha1tub84B; alpha1-tubulin; alpha84B; alphaT; alphat-1; alphatub; alpha-tub; alphaTub1; alphatub84; alphaTUB84B; alpha-tub84B; alphaTub84B-PA; alphatubulin; alpha-tubulin; Alpha-tubulin 1; Alpha-tubulin 2; Alpha-tubulin 3; Alpha-tubulin 3C; alpha-tubulin 3C/D; Alpha-tubulin 3D; Alpha-tubulin 3E; alpha-tubulin 4; Alpha-tubulin 6; alphaTubulin 84B; alpha-Tubulin 84B; alpha-Tubulin at 84B; alpha-tubulin I; Alpha-tubulin II; alpha-tubulin III; Alpha-tubulin isotype M-alpha-1; alpha-tubulin isotype M-alpha-2; Alpha-tubulin isotype M-alpha-4; alpha-tubulin isotype M-alpha-6; alpha-tubulin TUB1; alpha-tubulin ubiquitous; alphaTubulin84B; Alpha-Tubulin84B; ALS22; anon-EST:Liang-1.59; anon-EST:Liang-2.30; AT25469p; aTub84B; a-tub84B; bA408E5.3; B-ALPHA-1; bcm948; BEST:LD32507; cb944; CG1913; CG1913-PA; chr3R:2914276..2914416; clone 1.59; c
Mouse
purified
RUO
10376, 112714, 22142, 22143, 22145, 22146, 238463, 281555, 347733, 404053, 504244, 534900, 538631, 539882, 7277, 7278, 73710, 777775, 7846, 79861, 84790
-20°C
Lyophilized
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
236-10501
antibody with no preservative
A6NHL2, P05213, P0DPH7, P68363, P68366, P68368, P68369, P68373, P81947, P81948, Q32KN8, Q3UX10, Q3ZCJ7, Q6B856, Q6PEY2, Q71U36, Q9BQE3, Q9BVA1, Q9CWF2
Tuba1a, Tuba1b, TUBA1C, TUBA3C, TUBA3E, TUBA4A, TUBAL3, TUBB2B
Bovine Alpha-Tubulin.
50 μg
Primary
Bovine, Human, Mouse