Learn More
alpha Tubulin Monoclonal Antibody (TU-02), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA119401
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11524652
  • 446.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody recognizes an epitope on N-terminal structural domain of alpha-tubulin in various species.
alpha Tubulin Monoclonal antibody specifically detects alpha Tubulin in Human, Mouse, Porcine samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
alpha Tubulin
Monoclonal
1 mg/mL
TBS with 15mM sodium azide; pH 8
A6NHL2, P02550, P05213, P0DPH7, P68363, P68366, P68368, P68369, P68373, Q2XVP4, Q3UX10, Q6PEY2, Q71U36, Q9BQE3, Q9BVA1, Q9CWF2
Tuba1a, Tuba1b, TUBA1C, TUBA3C, TUBA3E, TUBA4A, TUBAL3, TUBB2B
Microtubule proteins from porcine brain.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Porcine
Antibody
IgM
Immunocytochemistry, Western Blot
TU-02
Unconjugated
TUBA4A
&agr-tubulin 84B; 1t; a1t; ALPHA 84C; alpha tubulin; alpha tubulin 84B; alpha[[1]] tubulin; alpha[[1]]-tubulin; alpha1; alpha1 tubulin; alpha1t; alpha1tub; alpha1tub84B; alpha1-tubulin; alpha84B; alphaT; alphat-1; alphatub; alpha-tub; alphaTub1; alphatub84; alphaTUB84B; alpha-tub84B; alphaTub84B-PA; alphatubulin; alpha-tubulin; Alpha-tubulin 1; Alpha-tubulin 2; Alpha-tubulin 3; Alpha-tubulin 3C; alpha-tubulin 3C/D; Alpha-tubulin 3D; Alpha-tubulin 3E; alpha-tubulin 4; Alpha-tubulin 6; alphaTubulin 84B; alpha-Tubulin 84B; alpha-Tubulin at 84B; alpha-tubulin I; Alpha-tubulin II; alpha-tubulin III; Alpha-tubulin isotype M-alpha-1; alpha-tubulin isotype M-alpha-2; Alpha-tubulin isotype M-alpha-4; alpha-tubulin isotype M-alpha-6; alpha-tubulin TUB1; alpha-tubulin ubiquitous; alphaTubulin84B; Alpha-Tubulin84B; ALS22; anon-EST:Liang-1.59; anon-EST:Liang-2.30; AT25469p; aTub84B; a-tub84B; bA408E5.3; B-ALPHA-1; bcm948; BEST:LD32507; cb944; CG1913; CG1913-PA; chr3R:2914276..2914416; clone 1.59; c
Mouse
sequential chromatography
RUO
100135051, 100151951, 100153507, 100623355, 10376, 112714, 22142, 22143, 22145, 22146, 238463, 347733, 7277, 7278, 733594, 73710, 7846, 79861, 84790
4° C, do not freeze