missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha Tubulin Monoclonal Antibody (TU-16), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA119209

312.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11554552

  • 468.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody reacts with alpha-tubulin of all tested species, under denaturing and non-denaturing conditions. Immunoprecipitation: Reducing conditions.

alpha Tubulin Monoclonal antibody specifically detects alpha Tubulin in Human, Many, Mouse, Porcine, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

alpha Tubulin
Monoclonal
1 mg/mL
TBS with 15mM sodium azide; pH 8
A6NHL2, P02550, P05213, P0DPH7, P68363, P68366, P68368, P68369, P68370, P68373, Q2XVP4, Q3KRE8, Q3UX10, Q5XIF6, Q6AYZ1, Q6P9V9, Q6PEY2, Q71U36, Q9BQE3, Q9BVA1, Q9CWF2
Tuba1a, Tuba1b, TUBA1C, TUBA3C, TUBA3E, TUBA4A, TUBAL3, TUBB2B
Porcine brain Microtubule protein MTP-1.
100 μg
Primary
Human, Multi-species, Mouse, Porcine, Rat
Antibody
IgM
ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
TU-16
Unconjugated
TUBA4A
&agr-tubulin 84B; 1t; a1t; ALPHA 84C; alpha tubulin; alpha tubulin 84B; alpha[[1]] tubulin; alpha[[1]]-tubulin; alpha1; alpha1 tubulin; alpha1t; alpha1tub; alpha1tub84B; alpha1-tubulin; alpha84B; alphaT; alphat-1; alphatub; alpha-tub; alphaTub1; alphatub84; alphaTUB84B; alpha-tub84B; alphaTub84B-PA; alphatubulin; alpha-tubulin; Alpha-tubulin 1; Alpha-tubulin 2; Alpha-tubulin 3; Alpha-tubulin 3C; alpha-tubulin 3C/D; Alpha-tubulin 3D; Alpha-tubulin 3E; alpha-tubulin 4; Alpha-tubulin 6; alphaTubulin 84B; alpha-Tubulin 84B; alpha-Tubulin at 84B; alpha-tubulin I; Alpha-tubulin II; alpha-tubulin III; Alpha-tubulin isotype M-alpha-1; alpha-tubulin isotype M-alpha-2; Alpha-tubulin isotype M-alpha-4; alpha-tubulin isotype M-alpha-6; alpha-tubulin TUB1; alpha-tubulin ubiquitous; alphaTubulin84B; Alpha-Tubulin84B; ALS22; anon-EST:Liang-1.59; anon-EST:Liang-2.30; AT25469p; aTub84B; a-tub84B; bA408E5.3; B-ALPHA-1; bcm948; BEST:LD32507; cb944; CG1913; CG1913-PA; chr3R:2914276..2914416; clone 1.59; c
Mouse
sequential chromatography
RUO
100135051, 100151951, 100153507, 100623355, 10376, 112714, 22142, 22143, 22145, 22146, 238463, 291081, 291287, 300218, 316531, 347733, 500929, 64158, 7277, 7278, 733594, 73710, 7846, 79861, 84790
4° C, do not freeze
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote