Learn More
AP50 Mouse, Unlabeled, Clone: 31, BD
Mouse Monoclonal Antibody
360.00 € - 545.00 €
Spezifikation
Antigen AP50
Klon 31
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15885889
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
611350
50 μg
360.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15895889
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
611351
150 μg
545.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sorting of integral membrane proteins is mediated vesicular trafficking between a variety of organelles. Two sorting signals are tyrosine-based and dileucine-based signals that interact with heterotetrameric adaptor protein complexes (AP-1, AP-2, AP-3, and AP-4), which are associated with the vesicle coats. These coatomers contain two large adaptin proteins (γ, α, δ, ε, and β1, β2, β3, β4 respectively) that are noncovalently linked to one medium chain (μ1, μ2, μ3, μ4 respectively) and one small chain ( σ1, σ2, σ3, σ4 respectively). The AP-1 and AP-3 complexes are involved in protein sorting from the TGN and endosomes, while AP-2, μ2 (AP50) interacts with integral membrane proteins via binding to tyrosine-based signals with the canonical motif YXXφ. In addition, AP50/μ2 is required for both the assembly and the proton transport activity of vacuolar (H+)-ATPases in clathrin coated vesicles. Thus, AP50/μ2 may be involved in targeting integral membrane proteins that are sorted based on tyrosine-based signals and involved in assembly of functional ion channels associated with clathrin coated vesicles.
Host Species: Mouse
Clone: 31
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Rat
Immunogen: Mouse AP50/μ2 aa. 110-230
Formula Weight [Chemical]: 50kDa
Immunofluorescence, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
AP50
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
31
Western Blot
Unconjugated
RUO
Human, Mouse, Rat
Mouse AP50/μ2 aa. 110-230
Primary
Store undiluted at -20°C.