Learn More
Rho GTPase activating protein 1, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Artikelnummer. 16164854
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μL
Packungsgröße:
50 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16164854 50 μL 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16164854 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00000392A01.50uL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant ARHGAP1.
Sequence: GFLNIDESQRVPATLQVLQTLPEENYQVLRFLTAFLVQISAHSDQNKMTNTNLAVVFGPNLLWAKDAAITLKAINPINTFTKFLLDHQGELFPSPDPSGL
Spezifikation
Antigen Rho GTPase activating protein 1
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant ARHGAP1.
Zusammensetzung 50% glycerol
Gen ARHGAP1
Gen-Zugriffsnummer BC018118
Gen-Alias CDC42GAP/RHOGAP/RHOGAP1/p50rhoGAP
Gensymbole ARHGAP1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen ARHGAP1 (AAH18118, 340 a.a. ∼ 439 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Membrane Receptors
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 392
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Serum