Learn More
ATP13A1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518860
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11386833
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with canine, mouse and rat based on sequence homology.
ATP13A1 Polyclonal antibody specifically detects ATP13A1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ATP13A1
Polyclonal
Unconjugated
ATP13A1
ATP13A; Atp13a1; ATPase 13A1; ATPase type 13A1; cation transporting ATPase; cation-transporting ATPase 2; catp; Cgi152; CGI-152; DKFZp761L1623; FLJ31858; FLJ41786; FLJ43873; FLJ90317; KIAA1825; Manganese-transporting ATPase 13A1; probable cation-transporting ATPase 13A1
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
57130
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9HD20
ATP13A1
Synthetic peptide sequence (REAQARSPEKQEQ) corresponding to the internal amino acids of ATP13A1