missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B-Raf Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA514929

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 10365220

  • 524.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is predicted to react with chicken and mouse based on sequence homology.

B-Raf Polyclonal antibody specifically detects B-Raf in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

B-Raf
Polyclonal
Unconjugated
BRAF
94 kDa B-raf protein; 9930012E13Rik; AA120551; AA387315; AA473386; Braf; B-raf; B-raf protein; B-raf protein isoform 1; B-raf protein isoform 2; B-Raf proto-oncogene serine/threonine-protein kinase; B-Raf proto-oncogene serine/threonine-protein kinase (p94); B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase; Braf transforming gene; BRAF1; B-RAF1; Braf2; Braf-2; C230098H17; C87398; C-RMIL; D6Ertd631e; FLJ95109; MGC126806; murine sarcoma viral (v-raf) oncogene homolog B1; NS7; p94; Proto-oncogene B-Raf; proto-oncogene c-Rmil; RAFB1; RMIL; rmil serine/threonine-protein kinase; serine/threonine kinase; serine/threonine-protein kinase B-raf; Serine/threonine-protein kinase Rmil; v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B; v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
673
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P15056
BRAF
KLH conjugated synthetic peptide between 424-453 amino acids from human B-RAF
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote