missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B3GNT2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA518803

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11316783

  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is predicted to react with mouse and rat based on sequence homology.

B3GNT2 Polyclonal antibody specifically detects B3GNT2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

B3GNT2
Polyclonal
Unconjugated
B3GNT2
3-Gn-T1; 3-Gn-T2; 3-N-a; B3GALT7; B3GNT; B3GNT1; B3GN-T1; B3GNT2; B3GN-T2; B3GNT-2; beta-1; Beta-1,3-galactosyltransferase 7; Beta-1,3-GalTase 7; beta-1,3-Gn-T1; beta-1,3-Gn-T2; Beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 1; beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase bGnT-1; beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase bGnT-2; BETA3GNT; beta3Gn-T1; beta3Gn-T2; Beta-3-Gx-T7; BGnT-1; BGNT2; BGnT-2; N-acetyllactosaminide beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 2; UDP-Gal:beta-GlcNAc beta-1,3-galactosyltransferase 7; UDP-galactose:beta-N-acetylglucosamine beta-1,3-galactosyltransferase 7; UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 1; UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 2
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
10678
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9NY97
B3GNT2
Synthetic peptide sequence (EKHKGFRTFDIE) corresponding to the internal amino acids of B3GNT2
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote