Learn More
CD273 (B7-DC) Monoclonal Antibody (176611), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA523887
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15503582
  • 470.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant mouse PD-L2, recombinant human (rh) B7-1, rhB7-2, rhB7-H1, rhB7-H2, or rhB7-H3 is observed. Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
CD273 (B7-DC) Monoclonal antibody specifically detects CD273 (B7-DC) in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
CD273 (B7-DC)
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
Q9BQ51
PDCD1LG2
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human PD-L2/B7-DC Leu20-Pro219 (predicted)
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
176611
Unconjugated
PDCD1LG2
B7 dendritic cell molecule; B7DC; B7-DC; bA574F11.2; Btdc; Butyrophilin B7-DC; butyrophilin-like protein; CD273; F730015O22Rik; MGC124039; MGC124040; PD1 ligand 2; PD-1 ligand 2; PD-1-ligand 2; PDCD1 ligand 2; PDCD1L2; Pdcd1lg2; Pdl2; PD-L2; Programmed cell death 1 ligand 2; programmed death ligand 2
Mouse
Protein A/G
RUO
80380
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized