Learn More
BAG1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA130414
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11591393
  • 550.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: HL-60.
BAG1 Polyclonal antibody specifically detects BAG1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
BAG1
Polyclonal
Unconjugated
Bag1
BAG family molecular chaperone regulator 1; Bag1; BAG-1; BCL2 associated athanogene 1; Bcl-2 associating athanogene-1 protein; BCL2-associated athanogene; bcl-2-associated athanogene 1; BCL2-associated athanogene 1; Bcl-2-binding protein; glucocortoid receptor-associated protein RAP46; HAP; Rap46; receptor-associated protein, 46-KD; RP11-326F20.2
Rabbit
IgG fraction
RUO
12017, 297994, 573
4° C, do not freeze
Liquid
Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 0.2% gelatin and 0.1% sodium azide
B0K019, Q60739, Q99933
Bag1
Synthetic peptide (Mouse) (C terminal).
1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat