Learn More
BAI1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA146465
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10625214
  • 469.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Suggested positive control: human or mouse brain.
BAI1 Polyclonal antibody specifically detects BAI1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
BAI1
Polyclonal
Unconjugated
ADGRB1
ADGRB1; Adhesion G protein-coupled receptor B1; B830018M07Rik; Bai1; brain-specific angiogenesis inhibitor 1; FLJ41988; GDAIF; mKIAA4089; R75078; Vasculostatin-120; Vasculostatin-40; Vstat120; Vstat40; Vstat-40
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
107831, 575
4° C, do not freeze
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
tris citrate, tris phosphate with 0.1% sodium azide; pH 7-8
O14514, Q3UHD1
ADGRB1
Synthetic peptide corresponding to residues 1500-1584 of C-terminal portion of human BAI1. [Swiss-Prot# O14514]
100 μL
Primary
Human, Mouse