Learn More
BAI2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA533353
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15354621
  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is not recommended for use in ICC applications. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Marmoset (100%) Orangutan, Monkey, Horse (95%) Hamster, Elephant, Panda, Pig (89%).
BAI2 Polyclonal antibody specifically detects BAI2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
BAI2
Polyclonal
Unconjugated
ADGRB2
Adgrb2; Adhesion G protein-coupled receptor B2; BAI2; Brain-specific angiogenesis inhibitor 2; G protein-coupled receptor brain-specific angiogenesis inhibitor 1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
576
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
O60241
ADGRB2
Synthetic 19 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human BAI2.