Learn More
beta-2 Adrenergic Receptor Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA514117
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10382360
  • 520.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
beta-2 Adrenergic Receptor Polyclonal antibody specifically detects beta-2 Adrenergic Receptor in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
beta-2 Adrenergic Receptor
Polyclonal
Unconjugated
Adrb2
Adrb2; Adrb-2; ADRB2R; ADRBR; Adrenergic beta 2- receptor surface; adrenergic receptor beta 2; adrenergic receptor, beta 2; adrenergic, beta-2, receptor, surface; adrenergic, beta-2-, receptor, surface; adrenoceptor beta 2; adrenoceptor beta 2 surface; adrenoceptor beta 2, surface; AR beta2; B2AR; Badm; BAR; beta 2-AR; beta-2 adrenergic receptor; Beta-2 adrenoceptor; beta-2 adrenoreceptor; beta-2-adrenergic receptor; beta2-adrenergic receptor; beta2-Adrenoreceptor; BETA2AR; catecholamine receptor; Gpcr7; HGNC:286
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
11555, 154
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P07550, P18762
Adrb2
KLH conjugated synthetic peptide between 236-264 amino acids from human ADRB2
400 μL
Primary
Human, Mouse