Learn More
Bax Monoclonal Antibody (2D2), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 336400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10047332
  • 468.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Bax Monoclonal antibody specifically detects Bax in Human, Mouse, Non-human Primate samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Bax
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
Q07812, Q07813
BAX
Synthetic peptide corresponding to a sequence at the N-terminal of the human protein.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Non-human Primate
Antibody
IgG1
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
2D2
Unconjugated
BAX
apoptosis regulator BAX; Apoptosis regulator Bcl-X; Bax; Bax zeta; BAX-ALPHA; Bax-alpha protein; Baxdelta2G9; Baxdelta2G9omega; Baxdelta2omega; BCL2 associated X protein; BCL2 associated X, apoptosis regulator; BCL2 like 1; BCL2-associated protein; Bcl-2-associated protein Bax; Bcl2-associated protein Bax; Bcl-2-associated X protein; BCL2-associated X protein; BCL2-associated X protein omega; BCL2L; BCL2L1; Bcl2-L-1; BCL2L4; Bcl2-L-4; BCL2-like 1; bcl-2-like protein 1; Bcl-2-like protein 4; BCLX; Bcl-X; BCL-XL/S; PPP1R52; protein phosphatase 1, regulatory subunit 52
Mouse
Protein A
RUO
12028, 581
-20°C