missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bax Mouse, Unlabeled, Clone: 3, BD
Mouse Monoclonal Antibody
330.00 € - 610.00 €
Spezifikation
Antigen | Bax |
---|---|
Klon | 3 |
Konzentration | 250μg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17267844
|
BD Biosciences
610982 |
50 μg |
330.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15895739
|
BD Biosciences
610983 |
150 μg |
610.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Proper development and maintenance of homeostasis within tissues is achieved through cell proliferation, differentiation, and apoptosis. Members of the Bcl-2 protein family function to either inhibit (Bcl-2 and Bcl-XL) or promote (Bax and Bak) apoptosis.
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blotting
Spezifikation
Bax | |
250μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Cell Biology | |
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 | |
Affinity Purified |
3 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
Canine, Human | |
Human Bax-α aa. 55-178 | |
Primary | |
Store undiluted at -20°C. |
For Research Use Only.