Learn More
BAZ1A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA540610
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15514282
  • 469.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: SLPKRGRPQV RLPVKTRGKL SSSFSSRGQQ QEPGRYPSRS QQSTPKTTVS Sequence homology: Cow: 85%; Dog: 85%; Guinea Pig: 85%; Horse: 85%; Human: 100%; Mouse: 92%; Rabbit: 92%; Rat: 92%
BAZ1A Polyclonal antibody specifically detects BAZ1A in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
BAZ1A
Polyclonal
Unconjugated
BAZ1A
ACF1; ATP-dependent chromatin remodeling protein; ATP-dependent chromatin-remodeling protein; ATP-utilizing chromatin assembly and remodeling factor 1; B930060C03; Baz1a; BC065123; bromodomain adjacent to zinc finger domain 1A; bromodomain adjacent to zinc finger domain protein 1A; bromodomain adjacent to zinc finger domain, 1A; cbp146; CHRAC subunit ACF1; gene trap locus 5; Gtl5; hACF1; HSPC317; hWALp1; WALp1; WCRF180; Williams syndrome transcription factor-related chromatin-remodeling factor 180
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
11177
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9NRL2
BAZ1A
Synthetic peptide directed towards the middle region of human BAZ1A