Learn More
PHF11 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA541572
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15594882
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: MERISAFFSS IWDTILTKHQ EGIYNTICLG VLLGLPLLVI ITLLFICCHC Sequence homology: Cow: 92%; Horse: 92%; Human: 100%
PHF11 Polyclonal antibody specifically detects PHF11 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PHF11
Polyclonal
Unconjugated
PHF11
4933417L10Rik; APY; atopic; BCAP; BRCA1 C-terminus-associated protein; BRCA1-C terminus associated protein; D14Ertd668e; IgE responsiveness; IgE responsiveness (atopic); IGEL; IGER; IGHER; MGC137849 protein; NYREN34; NY-REN-34; NY-REN-34 antigen; PHD finger protein 11; PHD finger protein 11 family member; PHD finger protein 11A; PHD finger protein 11D; PHD finger protein 11-like; Phf11; Phf11-4; Phf11a; Phf11d; Phf11l; Renal carcinoma antigen NY-REN-34; RP11-185C18.3
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
51131
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9UIL8
PHF11
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human PHF11