missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bcl-2 Monoclonal Antibody (Bcl2/100), FITC, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen A15764

155.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00280kg

Artikelnummer. 15285844

  • 233.00 € / 100 Tests
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

Bcl-2 Monoclonal antibody specifically detects Bcl-2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation

Spezifikation

Bcl-2
Monoclonal
FITC
Bcl2
apoptosis regulator Bcl-2; AW986256; B cell leukemia/lymphoma 2; B cell lymphoma 2 associated oncogene; B-cell CLL/lymphoma 2; B-cell leukemia/lymphoma 2; Bcl 2; BCL2; bcl-2; BCL2 apoptosis regulator; Bcl-2 protein; BCL2, apoptosis regulator; Bcl2-like protein; C430015F12Rik; D630044D05Rik; D830018M01Rik; OTTHUMP00000163680; PPP1R50; protein phosphatase 1, regulatory subunit 50
Mouse
Size-exclusion chromatography
RUO
596
4° C, store in dark
Liquid
Flow Cytometry
Bcl2/100
PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide; pH 7.4
P10415
Bcl2
Synthetic peptide corresponding to the amino acids 41-54 of human Bcl2
100 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote