Learn More
Bcl-2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA511379
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10764522
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine based on sequence homology.
Bcl-2 Polyclonal antibody specifically detects Bcl-2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Bcl-2
Polyclonal
Unconjugated
Bcl2
apoptosis regulator Bcl-2; AW986256; B cell leukemia/lymphoma 2; B cell lymphoma 2 associated oncogene; B-cell CLL/lymphoma 2; B-cell leukemia/lymphoma 2; Bcl 2; BCL2; bcl-2; BCL2 apoptosis regulator; Bcl-2 protein; BCL2, apoptosis regulator; Bcl2-like protein; C430015F12Rik; D630044D05Rik; D830018M01Rik; OTTHUMP00000163680; PPP1R50; protein phosphatase 1, regulatory subunit 50
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
596
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2.0 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P10415
Bcl2
KLH conjugated synthetic peptide between 75-110 amino acids from human Bcl
400 μL