Learn More
Bcl-3 Monoclonal Antibody (Ham 150-3.5), Biotin, Invitrogen™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA517666
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15333951
  • 538.00 € / 300 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Bcl-3 Monoclonal antibody specifically detects Bcl-3 in Mouse samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Bcl-3
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide
Q9Z2F6
Bcl3
recombinant Bcl-3-6-histidine tag
300 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG
ELISA, Flow Cytometry
Ham 150-3.5
Biotin
Bcl3
AI528691; B cell leukemia/lymphoma 3; B-cell CLL/lymphoma 3; B-cell leukemia/lymphoma 3; B-cell lymphoma 3 protein; B-cell lymphoma 3 protein homolog; B-cell lymphoma 3-encoded protein; BCL3; BCL-3; Bcl-3 protein; BCL4; chronic lymphatic leukemia protein; D19S37; Proto-oncogene BCL3
Armenian Hamster
Protein G
RUO
12051
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.