Learn More
Bcl-G Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA14210
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11538770
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-4210 detects the long form of BCL-G in human samples. PA1-4210 has been successfully used in Western blot procedures. The PA1-4210 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues S(71) W P C R N S Q S S E K A(83) of the long form of human Bcl-G.
Bcl-G Polyclonal antibody specifically detects Bcl-G in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Bcl-G
Polyclonal
Unconjugated
BCL2L14
4930452K23Rik; 4933405K19Rik; 9030625M01Rik; AI429211; Apoptosis facilitator Bcl-2-like protein 14; apoptosis regulator BCL-G; BCL2 like 14; Bcl2l14; bcl2-L-14; BCL2-like 14 (apoptosis facilitator); BCLG; testicular tissue protein Li 26
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
79370
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q9BZR8
BCL2L14
Synthetic peptide corresponding to residues S(71) W P C R N S Q S S E K A(83) of the long form of human Bcl-G.