missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bcl-xL Monoclonal Antibody (C.85.1), Invitrogen™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA515142

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11525111

  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

It is not recommended to aliquot this antibody. This antibody is not cross-reactive with other Bcl-2 family members.

Bcl-xL Monoclonal antibody specifically detects Bcl-xL in Human, Mouse, Non-human Primate, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Bcl-xL
Monoclonal
144 μg/mL
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and <0.02% sodium azide; pH 7.5
P53563, Q07817, Q64373
BCL2L1
Synthetic peptide corresponding to residues surrounding Asp61 of human Bcl-xL
100 μL
Primary
Human, Mouse, Non-human Primate, Rat
Antibody
IgG
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
C.85.1
Unconjugated
BCL2L1
anti-apoptosis regulatory protein; apoptosis regulator Bcl-X; B cell lymphoma 2 like; B cell lymphoma like X; B-cell leukemia/lymphoma x; Bcl(X)L; BCL2 like 1; Bcl2l; BCL2L1; bcl2-L-1; BCL2-like 1; Bcl-2-like protein 1; BCLX; bcl-x; BCLXL; Bcl-XL; BCL-XL/S; BCLXS; bcl-xS; Blc2l; DKFZp781P2092; EGK_02534; OTTHUMP00000030550; OTTHUMP00000030552; OTTHUMP00000030555; OTTHUMP00000030556; OTTHUMP00000030557; PPP1R52; protein phosphatase 1, regulatory subunit 52; RP5-857M17.3
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
12048, 24888, 598
-20°C
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote