missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzoylecgonine Monoclonal Antibody (1.BB.835), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA125816

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11599362

  • 514.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

MA1-25816 detects Benzoylecgonine.

Benzoylecgonine Monoclonal antibody specifically detects Benzoylecgonine in Chemical samples. It is validated for ELISA, Radioimmune Assays (RIA).
Spezifikation

Spezifikation

Benzoylecgonine
Monoclonal
3.75 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Mouse
Protein A
RUO
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Chemical
ELISA, Radioimmune Assays (RIA)
1.BB.835
Unconjugated
C16H19NO4
Benzoylecgonine, conjugated to KLH.
500 μg
Primary
Antibody
IgG1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote