Learn More
beta-2 Microglobulin Monoclonal Antibody (YTH470.5), Biotin, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA517684
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15313971
  • 417.00 € / 100 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-17684 targets Beta 2-microglobulin in FACS and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-17684 immunogen is rat monoclonal antibody raised against human lymphocytes.
beta-2 Microglobulin Monoclonal antibody specifically detects beta-2 Microglobulin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
beta-2 Microglobulin
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide
P61769
B2m
Rat monoclonal antibody raised against human lymphocytes.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Flow Cytometry, Western Blot
YTH470.5
Biotin
B2m
B2m; B2-microglobulin; b2m-W01; b2m-W03; b2m-Z01; b2m-Z02; b2m-Z03; Beta 2 microglobin; Beta 2 microglobulin; beta 2-microglobulin; beta chain of MHC class I molecules; Beta2 microglobulin; beta-2 microglobulin; beta-2 microglobulin preprotein; beta2m; beta2-m; beta-2-microglobin; beta-2-microglobulin; beta-2-microglobulin C-terminal fragment (55 AA); Beta-2-microglobulin form pI 5.3; B-F; CDABP0092; HDCMA22P; IMD43; Lactollin; Ly-m11; MHC Class I; microglobulin beta-2; Orla-B2m
Rat
Protein G
RUO
567
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.