Learn More
beta-2 Microglobulin Monoclonal Antibody (YTH470.5), PE, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA517686
168.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15333971
  • 252.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-17686 targets Beta 2-microglobulin in FACS and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-17686 immunogen is rat monoclonal antibody raised against human lymphocytes.
beta-2 Microglobulin Monoclonal antibody specifically detects beta-2 Microglobulin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
beta-2 Microglobulin
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide
P61769
B2m
Rat monoclonal antibody raised against human lymphocytes.
50 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Flow Cytometry
YTH470.5
PE
B2m
B2m; B2-microglobulin; b2m-W01; b2m-W03; b2m-Z01; b2m-Z02; b2m-Z03; Beta 2 microglobin; Beta 2 microglobulin; beta 2-microglobulin; beta chain of MHC class I molecules; Beta2 microglobulin; beta-2 microglobulin; beta-2 microglobulin preprotein; beta2m; beta2-m; beta-2-microglobin; beta-2-microglobulin; beta-2-microglobulin C-terminal fragment (55 AA); Beta-2-microglobulin form pI 5.3; B-F; CDABP0092; HDCMA22P; IMD43; Lactollin; Ly-m11; MHC Class I; microglobulin beta-2; Orla-B2m
Rat
Protein G
RUO
567
4° C, do not freeze
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • beta-2 Microglobulin Monoclonal Antibody (YTH470.5), PE
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lithium dodecyl sulfate, Lithium chloride, BRIJ 35