Learn More
beta Tubulin Monoclonal Antibody (AA10), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 480011
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10697595
  • 462.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
beta Tubulin Monoclonal antibody specifically detects beta Tubulin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
beta Tubulin
Monoclonal
Unconjugated
TUBB
2310057H16Rik; 2810484G07Rik; 3200002H15Rik; AA408537; AI325297; AI596182; B130022C14Rik; bA631M21.2; BB220206; beta 5-tubulin; beta Ib tubulin; beta tubulin; beta tubulin 1; beta-4; beta-4 tubulin; beta-4-tubulin; beta-5; beta-5 tubulin; beta5-tubulin; betaIII-tubulin; beta-tubulin; beta-tubulin class-III; Beta-tubulin class-V; beta-tubulin class-VI; Beta-tubulin isotype I; c(beta)7 tubulin; CDCBM; CDCBM1; CDCBM5; CDCBM6; CFEOM3; CFEOM3A; class I beta tubulin; Class I beta-tubulin; class IIa beta-tubulin; class III beta-tubulin; class IVa beta-tubulin; class V beta tubulin; class V beta-tubulin; CSCSC1; dJ40E16.7; dystonia 4, torsion (autosomal dominant); DYT4; FEOM3; HSA10p15 beta-tubulin 4Q; HsT1601; hypothetical protein LOC540236; hypothetical protein LOC550458; I79_000194; I79_012097; LOC100349792; LOC100761889; LOW QUALITY PROTEIN: tubulin beta-6 chain; M(beta)1; M(beta)2; M(beta)3; M(beta)4; M(beta)5; M(beta)6; M40; M40 antibody; MGC128415 protein; MGC137802 protein; neuron-spec
Mouse
Protein G
RUO
203068, 545486, 615087, 679312
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
AA10
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
Q2KJD0, P07437, A2AQ07
TUBB, Tubb1
Synthetic peptide corresponding to beta III tubulin
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG2a