Learn More
Biglycan Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA513700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10420120
  • 516.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine, mouse and rat based on sequence homology.
Biglycan Polyclonal antibody specifically detects Biglycan in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Biglycan
Polyclonal
Unconjugated
BGN
BG; BGN; Biglycan; bone/cartilage proteclycan 1; bone/cartilage proteoglycan I; bone/cartilage proteoglycan-I; BSPG1; dermatan sulphate proteoglycan I; DSPG1; PG S1; PGI; PG-S1; SLRR1A; small leucine-rich protein 1A; Small proteoglycan I (biglycan), bone (BSPG1) (bone/cartilage proteclycan 1 precursor)
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
633
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P21810
BGN
KLH conjugated synthetic peptide between 148-176 amino acids from the central region of human BGN
400 μL