Learn More
BHMT Monoclonal Antibody (8C11H5), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA515465
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11315443
  • 462.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-15465 targets BHMT in indirect ELISA, IHC and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15465 immunogen is purified recombinant fragment of BHMT expressed in E. Coli.
BHMT Monoclonal antibody specifically detects BHMT in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
BHMT
Monoclonal
Conc. Not Determined
ascites with 0.03% sodium azide
Q93088
BHMT
Purified recombinant fragment of BHMT expressed in E. Coli.
RUO
635
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
8C11H5
Unconjugated
BHMT
betaine-homocysteine methyltransferase; betaine--homocysteine S-methyltransferase; betaine-homocysteine S-methyltransferase; betaine--homocysteine S-methyltransferase 1; BHMT; BHMT1; epididymis secretory sperm binding protein Li 61p; HEL-S-61p