Learn More
BID Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA19016
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11583851
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
BID Polyclonal antibody specifically detects BID in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
BID
Polyclonal
Unconjugated
BID
2700049M22Rik; AI875481; apoptic d; apoptic death agonist; apoptotic death agonist BID; AU022477; BH3 interacting domain death agonist; BH3-interacting domain death agonist; BH3-interacting domain death agonist p11; BH3-interacting domain death agonist p13; BH3-interacting domain death agonist p15; Bid; BID isoform ES(1b); BID isoform L(2); BID isoform Si6; desmocollin type 4; FP497; HGNC:1050; Human BID coding sequence; MGC15319; MGC42355; OTTHUMP00000196197; p11 BID; p13 BID; p15 BID; p22 BID
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
637
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P55957
BID
Synthetic peptide corresponding to the C terminus amino acids TYVRSLARNGMD.