Learn More
BIK Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517641
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11512540
  • 421.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody. This antibody is not cross-reactive with other Bcl-2 family members.
BIK Polyclonal antibody specifically detects BIK in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
BIK
Polyclonal
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
Q13323
BIK
Synthetic peptide corresponding to residues in the amino-terminus of Bik
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
BIK
apoptosis inducer NBK; apoptosis-inducing NBK; BBC1; BCL2 interacting killer; bcl-2-interacting killer; BCL2-interacting killer; BCL2-interacting killer (apoptosis-inducing); bhikhari; BIK; Bik-like killer protein; Biklk; BIP 1; BIP1; Blk; BP 4; BP4; cb 60; natural born killer; NBK
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
638
-20°C