Learn More
BIK Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA520249
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12848412
  • 467.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is Jurkat cell lysate. PA5-20249 can be used with blocking peptide PEP-0371.
BIK Polyclonal antibody specifically detects BIK in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
BIK
Polyclonal
Unconjugated
BIK
apoptosis inducer NBK; apoptosis-inducing NBK; BBC1; BCL2 interacting killer; bcl-2-interacting killer; BCL2-interacting killer; BCL2-interacting killer (apoptosis-inducing); bhikhari; BIK; Bik-like killer protein; Biklk; BIP 1; BIP1; Blk; BP 4; BP4; cb 60; natural born killer; NBK
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
12124, 638
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
O70337, Q13323
BIK
A 15 amino acid peptide from near the amino terminus of human BIK.
100 μg
Primary
Human, Mouse