Learn More
Bim Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518285
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11386253
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Bim Polyclonal antibody specifically detects Bim in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Bim
Polyclonal
Unconjugated
BCL2L11
1500006F24Rik; BAM; Bcl2 interacting mediator of cell death; bcl-2 interacting mediator of cell death; bcl-2 interacting protein Bim; BCL2 like 11; Bcl-2 like 11; Bcl-2 related apoptotic gene product BimL; bcl2-interacting mediator of cell death; BCL2L11; Bcl2-L-11; BCL2-like 11 (apoptosis facilitator); bcl-2-like protein 11; bcl-2-like protein 11-like; bcl-2-related ovarian death agonist; bcl-2-related ovarian death protein; BIM; Bim EL; Bim-A; BIM-alpha6; BIM-beta6; BIM-beta7; BIMEL; BimEL protein; BimL; BOD; OTTHUMP00000197013; OTTHUMP00000204247; Unknown (protein for MGC:134444)
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
10018
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O43521
BCL2L11
Synthetic peptide sequence (FNAYYARRLEK) corresponding to the C-terminus amino acids of BCL2L11